Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL1 / GRO-alpha Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP1455-1 mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15935469
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_032202.1
CXCL1 / GRO-alpha Protein
Research Use Only
CXCL1
Recombinant Protein
E. coli
APIANELRCQ CLQTMAGIHL KNIQSLKVLP SGPHCTQTEV IATLKNGREA CLDPEAPLVQ KIVQKMLKGV PK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
14825
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mouse CXCL1 / GRO-alpha induces Human neutrophil chemotaxis (significanty different from control at Mouse CXCL1 / GRO-alpha concentrations greater than 10 ng/ml).
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA