missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CST3 Protein
A cDNA sequence encoding the CST3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 13010 |
---|---|
Nombre | CST3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Cst3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15947578
|
enQuireBio™
QP11541-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927578
|
enQuireBio™
QP11541-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937578
|
enQuireBio™
QP11541-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
13010 | |
Research Use Only | |
Cst3 | |
Mouse | |
His | |
The sterile filtered concentrated (0.5 mg/ml) protein solution was lyophilized with 20mM Tris and 50mM NaCl pH 7.5. |
CST3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASATPKQG PRMLGAPEEA DANEEGVRRA LDFAVSEYNK GSNDAYHSRA IQVVRARKQL VAGVNYFLDV EMGRTTCTKS QTNLTDCPFH DQPHLMRKAL CSFQIYSVPW KGTHSLTKFSCKNA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |