Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Collagenase 3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Collagenase 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8902-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057091
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_032633.1
Collagenase 3 Protein
Research Use Only
MMP13
Recombinant Protein
E. coli
YNVFPRTLKW SQTNLTYRIV NYTPDMSHSE VEKAFRKAFK VWSDVTPLNF TRIYDGTADI MISFGTKEHG DFYPFDGPSG LLAHAFPPGP NYGGDAHFDD DETWTSSSKG YNLFIVAAHE LGHSLGLDHS KDPGALMFPI YTYTGKSHFM LPDDDVQGIQ FLYGPGDEDP NPKHPKTPEK CDPALSLDAI TSLRGETMIF KDRFFWRLHP QQVEAELFLT KSFWPELPNH VDAAYEHPSR DLMFIFRGRK FWALNGYDIL EGYPRKISDL GFPKEVKRLS AAVHFENTGK TLFFSENHVW SYDDVNQTMD KDYPRLIEEE FPGIGNKVDA VYEKNGYIYF FNGPIQFEYS IWSNRIVRVM PTNSILWC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
17386
100 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol