Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CMA1 / Chymase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CMA1 / Chymase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5845-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15938199
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_034910.1
CMA1 / Chymase 1 Protein
Research Use Only
CMA1
Recombinant Protein
E. coli
IIGGTECIPH SRPYMAYLEI VTSENYLSAC SGFLIRRNFV LTAAHCAGRS ITVLLGAHNK TSKEDTWQKL EVEKQFLHPK YDENLVVHDI MLLKLKEKAK LTLGVGTLPL SANFNFIPPG RMCRA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
17228
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol