Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD20 / MS4A1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD20 / MS4A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6387-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16022940
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_031667.1
CD20 / MS4A1 Protein
Research Use Only
MS4A1
Recombinant Protein
E. coli
ILNMTLSHFL KMRRLELIQT SKPYVDIYDC EPSNSSEKNS PSTQYCNSIQ SVFLGILSAM LISAFFQKLV TAGIVENEWK RMCTRSKSNV VLLSAGEKNE QTIKMKEEII ELSGVSSQPK NEEEIEIIPV QEEEEEEAEI NFPAPPQEQE SLPVENEIAP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
12482
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol