Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD122 / IL-2RB Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD122 / IL-2RB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6219-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061680
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_032394.1
CD122 / IL-2RB Protein
Research Use Only
IL2RB
Recombinant Protein
Yeast
AVKNCSHLEC FYNSRANVSC MWSHEEALNV TTCHVHAKSN LRHWNKTCEL TLVRQASWAC NLILGSFPES QSLTSVDLLD INVVCWEEKG WRRVKTCDFH PFDNLRLVAP HSLQVLHIDT QRCNISWKVS QVSHYIEPYL EFEARRRLLG HSWEDASVLS LKQRQQWLFL EMLIPSTSYE VQVRVKAQRN NTGTWSPWSQ PLTFRTRPAD PMKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
16185
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol