Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL12 / MCP-5 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CCL12 / MCP-5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8648-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045751
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_035461.2
CCL12 / MCP-5 Protein
Research Use Only
Ccl12
Recombinant Protein
E. coli
GPDAVSTPVT CCYNVVKQKI HVRKLKSYRR ITSSQCPREA VIFRTILDKE ICADPKEKWV KNSINHLDKT SQTFILEPSC LG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20293
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol