Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Camk2n1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Camk2n1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5751-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15987499
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_079727.1
Camk2n1 Protein
Research Use Only
Camk2n1
Recombinant Protein
E. coli
MSEVLPYGDE KLSPYGDGGD VGQIFSCRLQ DTNNFFGAGQ SKRPPKLGQI GRSKRVVIED DRIDDVLKTM TDKAPPGV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
66259
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol