Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Bcl-2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Bcl-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
137.00€ - 2450.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_033871.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 12043 |
Nombre | Bcl-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917189
|
enQuireBio™
QP5710-EC-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15957189
|
enQuireBio™
QP5710-EC-50UG |
50 μg |
339.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907189
|
enQuireBio™
QP5710-EC-100UG |
100 μg |
545.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937189
|
enQuireBio™
QP5710-EC-200UG |
200 μg |
870.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15947189
|
enQuireBio™
QP5710-EC-500UG |
500 μg |
1500.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927189
|
enQuireBio™
QP5710-EC-1MG |
1 mg |
2450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_033871.2 | |
Bcl-2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12043 | |
Research Use Only | |
Bcl2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GRTGYDNREI VMKYIHYKLS QRGYEWDAGD ADAAPLGAAP TPGIFSFQPE SNPMPAVHRD MAARTSPLRP LVATAGPALS PVPPVVHLTL RRAGDDFSRR YRRDFAEMSS QLHLTPFTAR GRFATVVEEL FRDGVNWGRI VAFFEFGGVM CVESVNREMS PLVDNIALWM TEYLNRHLHT WIQDNGGWDA FVELYGPSMR P | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |