Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ATP synthase subunit beta, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ATP synthase subunit beta, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5694-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15957069
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_058054.2
ATP synthase subunit beta, mitochondrial Protein
Research Use Only
Atp5b
Recombinant Protein
Yeast
AAQASAAPKA GTATGRIVAV IGAVVDVQFD EGLPPILNAL EVQGRDSRLV LEVAQHLGES TVRTIAMDGT EGLVRGQKVL DSGAPIKIPV GPETLGRIMN VIGEPIDERG PIKTKQFAPI HAEAPEFIEM SVEQEILVTG IKVVDLLAPY AKGGKIGLFG GAGVGKTVLI MELINNVAKA HGGYSVFAGV GERTREGNDL YHEMIESGVI NLKDATSKVA LVYGQMNEPP GARARVALTG LTVAEYFRDQ EGQDVLLFID NIFRFTQAGS EVSALLGRIP SAVGYQPTLA TDMGTMQERI TTTKKGSITS VQAIYVPADD LTDPAPATTF AHLDATTVLS RAIAELGIYP AVDPLDSTSR IMDPNIVGNE HYDVARGVQK ILQDYKSLQD IIAILGMDEL SEEDKLTVSR ARKIQRFLSQ PFQVAEVFTG HMGKLVPLKE TIKGFQQILA GEYDHLPEQA FYMVGPIEEA VAKADKLAEE HGS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11947
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol