Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse APRIL Protein
A cDNA sequence encoding the APRIL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Especificaciones
Nombre | APRIL Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | Untagged |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15994128
|
enQuireBio™
QP10523-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15984128
|
enQuireBio™
QP10523-20UG |
20 μg |
205.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15974128
|
enQuireBio™
QP10523-1MG |
1 mg |
4060.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
APRIL Protein | |
Untagged | |
Mouse | |
Greater than 97.0% as determined by Analysis by SDS-PAGE. | |
Tnfsf13 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AVLTQKHKKK HSVLHLVPVN ITSKADSDVT EVMWQPVLRR GRGLEAQGDI VRVWDTGIYL LYSQVLFHDV TFTMGQVVSR EGQGRRETLF RCIRSMPSDP DRAYNSCYSA GVFHLHQGDI ITVKIPRANA KLSLSPHGTF LGFVKL | |
69583 |