Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Apolipoprotein A-IV Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Apolipoprotein A-IV, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5662-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15966809
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_031494.2
Apolipoprotein A-IV Protein
Research Use Only
APOA4
Recombinant Protein
E. coli
EVTSDQVANV VWDYFTQLSN NAKEAVEQFQ KTDVTQQLST LFQDKLGDAS TYADGVHNKL VPFVVQLSGH LAQETERVKE EIKKELEDLR DRMMPHANKV TQTFGENMQK LQEHLKPYAV DLQDQINTQT QEMKLQLTPY IQRMQTTIKE NVDNLHTSMM PLATNLKDKF NRNMEELKGH LTPRANELKA TIDQNLEDLR RSLAPLTVGV QEKLNHQMEG LAFQMKKNAE ELQTKVSAKI DQLQKNLAPL VEDVQSKVKG NTEGLQKSLE DLNRQLEQQV EEFRRTVEPM GEMFNKALVQ QLEQFRQQLG PNSGEVESHL SFLEKSLREK VNSFMSTLEK KGSPDQPQAL PLPEQAQEQA QEQAQEQVQP KPLES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11808
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol