Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ANXA5 Protein
A cDNA sequence encoding the ANXA5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | ANXA5 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945938
|
enQuireBio™
QP11035-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935938
|
enQuireBio™
QP11035-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925938
|
enQuireBio™
QP11035-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ANXA5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
ANXA5 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSP MGSMATRGTV TDFPGFDGRA DAEVLRKAMK GLGTDEDSIL NLLTSRSNAQ RQEIAQEFKT LFGRDLVDDL KSELTGKFEK LIVAMMKPSR LYDAYELKHA LKGAGTDEKV LTEIIASRTP EELSAIKQVY EEEYGSNLED DVVGDTSGYY QRMLVVLLQA NRDPDTAIDD AQVELDAQAL FQAGELKWGT DEEKFITIFG TRSVSHLRRV FDKYMTISGF QIEETIDRET SGNLEQLLLA VVKSIRSIPA YLAETLYYAM KGAGTDDHTL IRVVVSRSEI DLFNIRKEFR KNFATSLYSM IKGDTSGDYK KALLLLCGGE DD | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |