Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ANXA5 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ANXA5 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSP MGSMATRGTV TDFPGFDGRA DAEVLRKAMK GLGTDEDSIL NLLTSRSNAQ RQEIAQEFKT LFGRDLVDDL KSELTGKFEK LIVAMMKPSR LYDAYELKHA LKGAGTDEKV LTEIIASRTP EELSAIKQVY EEEYGSNLED DVVGDTSGYY QRMLVVLLQA NRDPDTAIDD AQVELDAQAL FQAGELKWGT DEEKFITIFG TRSVSHLRRV FDKYMTISGF QIEETIDRET SGNLEQLLLA VVKSIRSIPA YLAETLYYAM KGAGTDDHTL IRVVVSRSEI DLFNIRKEFR KNFATSLYSM IKGDTSGDYK KALLLLCGGE DD |
| Tampón | ANXA5 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline, 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |