Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ANTXR1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ANTXR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5649-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15946729
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_473382.1
ANTXR1 Protein
Research Use Only
Antxr1
Recombinant Protein
Yeast
EDGGPACYGG FDLYFILDKS GSVLHHWNEI YYFVEQLAHR FISPQLRMSF IVFSTRGTTL MKLTEDREQI RQGLEELQKV LPGGDTYMHE GFERASEQIY YENSQGYRTA SVIIALTDGE LHEDLFFYSE REANRSRDLG AIVYCVGVKD FNETQLARIA DSKDHVFPVN DGFQALQGII HSILKKSCIE ILAAEPSTIC AGESFQVVVR GNGFRHARNV DRVLCSFKIN DSVTLNEKPF AVEDTYLLCP APILKEVGMK AALQVSMNDG LSFISSSVII TTTHCSDGS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
69538
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol