Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Angiogenin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Angiogenin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9784-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16068711
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_808212.2
Angiogenin-4 Protein
Research Use Only
Ang4
Recombinant Protein
Yeast
QNERYEKFLR QHYDAKPNGR DDRYCESMMK ERKLTSPCKD VNTFIHGTKK NIRAICGKKG SPYGENFRIS NSPFQITTCT HSGASPRPPC GYRAFKDFRY IVIACEDGWP VHFDESFISP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
219033
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol