Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Acid ceramidase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Acid ceramidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8262-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16013621
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_062708.1
Acid ceramidase Protein
Research Use Only
ASAH1
Recombinant Protein
E. coli
QAQDVPPWTE DCRKSTYPPS GPTYRGPVPW HTINLDLPPY KRWHELLAQK APALRILVNS ITSLVNTFVP SGKLMKMVDQ KLPGMIGSLP DPFGEEMRGI ADVTGIPLGE IISFNIFYEL FTM
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11886
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol