Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6213-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16031620
  • 967.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 08-07-2022
para ver el stock
Especificaciones
NP_001036222.1
IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Macaque
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
700193
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IL1A
Recombinant Protein
E. coli
SAPFSFLSNM TYHFIRIIKH EFILNDTLNQ TIIRANDQHL TAAAIHNLDE AVKFDMGAYT SSKDDTKVPV ILRISKTQLY VSAQDEDQPV LLKEMPEINK TITGSETNFL FFWETHGTKN YFISVAHPNL FIATKHDNWV CLAKGLPSIT DFQILENQA