missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
A DNA sequence encoding the Rhesus Macaque IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 3075.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001036222.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 700193 |
Nombre | IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15923848
|
enQuireBio™
QP10433-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903848
|
enQuireBio™
QP10433-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15993838
|
enQuireBio™
QP10433-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913848
|
enQuireBio™
QP10433-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001036222.1 | |
IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SAPFSFLSNM TYHFIRIIKH EFILNDTLNQ TIIRANDQHL TAAAIHNLDE AVKFDMGAYT SSKDDTKVPV ILRISKTQLY VSAQDEDQPV LLKEMPEINK TITGSETNFL FFWETHGTKN YFISVAHPNL FIATKHDNWV CLAKGLPSIT DFQILENQA | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
700193 | |
Research Use Only | |
IL1A | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine D10S cells is less than 10 pg/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 108 IU/mg. | |
Macaque | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |