Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_001036201.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 719294 |
Nombre | Erythropoietin / EPO Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912828
|
enQuireBio™
QP10075-MA-20UG |
20 μg |
en la oferta
20 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15902828
|
enQuireBio™
QP10075-MA-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15922828
|
enQuireBio™
QP10075-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001036201.1 | |
Erythropoietin / EPO Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Macaque | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
719294 | |
Research Use Only | |
EPO | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
APPRLVCDSR VLERYLLEAK EAENVTMGCS ESCSLNENIT VPDTKVNFYA WKRIEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAV LANSSQPFEP LQLHMDKAIS GLRSITTLLR ALGAQEAISL PDAASAAPLR TITADTFCKL FRVYSNFLRG KLKLYTGEAC RRGDR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |