Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Signal peptidase I Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Signal peptidase I, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7516-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16019140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_217419.1
M. tuberculosis Signal peptidase I Protein
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
M. tuberculosis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
887157
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
lepB
Recombinant Protein
Yeast
RPYLIPSESM EPTLHGCSTC VGDRIMVDKL SYRFGSPQPG DVIVFRGPPS WNVGYKSIRS HNVAVRWVQN ALSFIGFVPP DENDLVKRVI AVGGQTVQCR SDTGLTVNGR PLKEPYLDPA TMMADPSIYP CLGSEFGPVT VPPGRVWVMG DNRTHSADSR AHCPLLCTDD PLPGTVPVAN VIGKARLIVW PPSRWGVVRS VNPQQGR