Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis MPT51 / MPB51 antigen Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) MPT51/MPB51 antigen, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_003420783.1 |
---|---|
Nombre | M. tuberculosis MPT51 / MPB51 antigen Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | mpt51 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028570
|
enQuireBio™
QP7383-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048570
|
enQuireBio™
QP7383-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038570
|
enQuireBio™
QP7383-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058570
|
enQuireBio™
QP7383-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068570
|
enQuireBio™
QP7383-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078570
|
enQuireBio™
QP7383-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_003420783.1 | |
Research Use Only | |
mpt51 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AEPTAKAAPY ENLMVPSPSM GRDIPVAFLA GGPHAVYLLD AFNAGPDVSN WVTAGNAMNT LAGKGISVVA PAGGAYSMYT NWEQDGSKQW DTFLSAELPD WLAANRGLAP GGHAAVGAAQ GGYGAMALAA FHPDRFGFAG SMSGFLYPSN TTTNGAIAAG MQQFGGVDTN GMWGAPQLGR WKWHDPWVHA SLLAQNNTRV WVWSPTNPGA SDPAAMIGQA AEAMGNSRMF YNQYRSVGGH NGHFDFPASG DNGWGSWAPQ LGAMSGDIVG AIR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
M. tuberculosis MPT51 / MPB51 antigen Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
M. tuberculosis | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |