Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H3N2 Shandong Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP12086-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909328
  • en la oferta / 1 miligramo
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Influenza H3N2 Shandong Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
The H3N2A/ Shandong/9/93 solution (1.0 mg/ml) contains STE, 0.1% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined byAnalysis by SDS-PAGE.