Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H2N2 (Korea / 426 / 1968) Hemagglutinin Protein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Korea/426/1968 H2N2) Influenza A H2N2 (strain A/Korea/426/1968) Hemagglutinin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7687-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16070181
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
YP_308850.1
Influenza A H2N2 (Korea / 426 / 1968) Hemagglutinin Protein
Research Use Only
HA
Recombinant Protein
E. coli
DQICIGYHAN NSTEKVDTIL ERNVTVTHAK DILEKTHNGK LCKLNGIPPL ELGDCSIAGW LLGNPECDRL LSVPEWSYIM EKENPRYSLC YPGSFNDYEE LKHLLSSVKH FEKVKILPKD RWTQHTTTGG SWACAVSGKP SFFRNMVWLT RKGSNYPVAK GSYNNTSGEQ MLIIWGVHHP NDEAEQRALY QNVGTYVSVA TSTLYKRSIP EIAARPKVNG LGRRMEFSWT LLDMWDTINF ESTGNLVAPE YGFKISKRGS SGIMKTEGTL ENCETKCQTP LGAINTTLPF HNVHPLTIGE CPKYVKSEKL VLATGLRNVP QIES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3655103
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Influenza
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol