Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (Wilson-Smith / 1933) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Wilson-Smith/1933 H1N1) Influenza A H1N1 (strain A/Wilson-Smith/1933) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
436.00€ - 3720.00€
Especificaciones
Nombre Influenza A H1N1 (Wilson-Smith / 1933) NucleoProtein
Tipo de producto Recombinant Protein
Etiqueta de proteína His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Influenza
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16047400
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7106-10UG
10 μg
436.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-10-2022
para ver el stock
16087400
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7106-50UG
50 μg
615.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-10-2022
para ver el stock
16037400
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7106-100UG
100 μg
1065.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-10-2022
para ver el stock
16067400
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7106-200UG
200 μg
1750.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-10-2022
para ver el stock
16077400
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7106-500UG
500 μg
2340.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-10-2022
para ver el stock
16057400
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7106-1MG
1 mg
3720.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-10-2022
para ver el stock
Especificaciones
Influenza A H1N1 (Wilson-Smith / 1933) NucleoProtein
His-SUMO
Influenza
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MATKGTKRSY EQMETDGERQ NATEIRASVG KMIGGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS LTIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYRRV DGKWMRELIL YDKEEIRRIW RQANNGDDAT AGLTHMMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTMV MELIRMIKRG INDRNFWRGE NGRRTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMVD QVRESRNPGN AEFEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGPAVASGYD FEREGYSLVG IDPFRLLQNS QVYSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVSSFIRGT KVVPRGKLST RGVQIASNEN METMESSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQR ASSGQISIQP TFSVQRNLPF DRPTIMAAFT GNTEGRTSDM RTEIIRLMES ARPEDVSFQG RGVFELSDEK AASPIVPSFD MSNEGSYFFG DNAEEYDN
NP