Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 346 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 346, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6907-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16086680
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001295142.1
Zinc finger protein 346 Protein
Research Use Only
Znf346
Recombinant Protein
E. coli
MEYPAPATVQ AADGGAAGPY SSSELLEGQE PDGVRFDRER ARRLWEAVSG AQPVGREEVE HMIQKNQCLF TNTQCKVCCA LLISESQKLA HYQSKKHANK VKRYLAIHGM ETLKGETKKL DSDQKSSRSK DKNQCCPICN MTFSSPVVAQ SHYLGKTHAK NLKLKQQSTK VEALHQNREM IDPDKFCSLC HATFNDPVMA QQHYVGKKHR KQETKLKLMA RYGRLADPAV TDFPAGKGYP CKTCKIVLNS IEQYQAHVSG FKHKNQSPKT VASSLGQIPM QRQPIQKDST TLED
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
23567
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol