missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger matrin-type protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger matrin-type protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8767-ec-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16006381

  • 2365.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 13-07-2022
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_653324.1
Zinc finger matrin-type protein 1
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
153527
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ZMAT2
Recombinant Protein
E. coli
MASGSGTKNL DFRRKWDKDE YEKLAEKRLT EEREKKDGKP VQPVKRELLR HRDYKVDLES KLGKTIVITK TTPQSEMGGY YCNVCDCVVK DSINFLDHIN GKKHQRNLGM SMRVERSTLD QVKKRFEVNK KKMEEKQKDY DFEERMKELR EEEEKAKAYK KEKQKEKKRR AEEDLTFEED DEMAAVMGFS GFGS
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales