Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger matrin-type protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger matrin-type protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8082-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16092551
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001003692.1
Zinc finger matrin-type protein 1
Research Use Only
ZMAT5
Recombinant Protein
E. coli
MGKRYFCDYC DRSFQDNLHN RKKHLNGLQH LKAKKVWYDM FRDAAAILLD EQNKRPCRKF LLTGQCDFGS NCRFSHMSER DLQELSIQVE EERRAREWLL DAPELPEGHL EDWLEKRAKR LSSAPSSRAE PIRTTVFQYP VGWPPVQELP PSLRAPPPGG WPLQPRVQWG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55954
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol