Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YWHAG Protein
A cDNA sequence encoding the YWHAG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 7532 |
---|---|
Nombre | YWHAG Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | YWHAG |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935329
|
enQuireBio™
QP13986-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925329
|
enQuireBio™
QP13986-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915329
|
enQuireBio™
QP13986-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
7532 | |
Research Use Only | |
YWHAG | |
Human | |
Untagged | |
YWHAG solution containing 20mM Tris 7.5. |
YWHAG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVDREQLVQK ARLAEQAERY DDMAAAMKNV TELNEPLSNE ERNLLSVAYK NVVGARRSSW RVISSIEQKT SADGNEKKIE MVRAYREKIE KELEAVCQDV LSLLDNYLIK NCSETQYESK VFYLKMKGDY YRYLAEVATG EKRATVVESS EKAYSEAHEI SKEHMQPTHP IRLGLALNYS VFYYEIQNAP EQACHLAKTA FDDAIAELDT LNEDSYKDST LIMQLLRDNL TLWTSDQQDD DGGEGNN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |