Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YOD1 Protein
A cDNA sequence encoding the YOD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 55432 |
---|---|
Nombre | YOD1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | YOD1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945319
|
enQuireBio™
QP13984-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935319
|
enQuireBio™
QP13984-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925319
|
enQuireBio™
QP13984-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
55432 | |
Research Use Only | |
YOD1 | |
Human | |
His | |
The YOD1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT. |
YOD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFGPAKG RHFGVHPAPG FPGGVSQQAA GTKAGPAGAW PVGSRTDTMW RLRCKAKDGT HVLQGLSSRT RVRELQGQIA AITGIAPGGQ RILVGYPPEC LDLSNGDTIL EDLPIQSGDM LIIEEDQTRP RSSPAFTKRG ASSYVRETLP VLTRTVVPAD NSCLFTSVYY VVEGGVLNPA CAPEMRRLIA QIVASDPDFY SEAILGKTNQ EYCDWIKRDD TWGGAIEISI LSKFYQCEIC VVDTQTVRID RFGEDAGYTK RVLLIYDGIH YDPLQRNFPD PDTPPLTIFS SNDDIVLVQA LELADEARRR RQFTDVNRFT LRCMVCQKGL TGQAEAREHA KETGHTNFGE V | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |