Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WARS Protein
A cDNA sequence encoding the WARS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | WARS Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915229
|
enQuireBio™
QP13953-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905229
|
enQuireBio™
QP13953-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995219
|
enQuireBio™
QP13953-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
WARS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
1 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPNSEPASLL ELFNSIATQG ELVRSLKAGN ASKDEIDSAV KMLVSLKMSY KAAAGEDYKA DCPPGNPAPT SNHGPDATEA EEDFVDPWTV QTSSAKGIDY DKLIVRFGSS KIDKELINRI ERATGQRPHH FLRRGIFFSH RDMNQVLDAY ENKKPFYLYT GRGPSSEAMH VGHLIPFIFT KWLQDVFNVP LVIQMTDDEK YLWKDLTLDQ AYSYAVENAK DIIACGFDIN KTFIFSDLDY MGMSSGFYKN VVKIQKHVTF NQVKGIFGFT DSDCIGKISF PAIQAAPSFS NSFPQIFRDR TDIQCLIPCA IDQDPYFRMT RDVAPRIGYP KPALLHSTFF PALQGAQTKM SASDPNSSIF LTDTAKQIKT KVNKHAFSGG RDTIEEHRQF GGNCDVDVSF MYLTFFLEDD DKLEQIRKDY TSGAMLTGEL KKALIEVLQP LIAEHQARRK EVTDEIVKEF MTPRKLSFDF Q | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |