missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VPS24 Protein
A cDNA sequence encoding the VPS24 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | VPS24 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925189
|
enQuireBio™
QP13940-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915189
|
enQuireBio™
QP13940-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905189
|
enQuireBio™
QP13940-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
VPS24 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
VPS24 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGLFGKTQEK PPKELVNEWS LKIRKEMRVV DRQIRDIQRE EEKVKRSVKD AAKKGQKDVC IVLAKEMIRS RKAVSKLYAS KAHMNSVLMG MKNQLAVLRV AGSLQKSTEV MKAMQSLVKI PEIQATMREL SKEMMKAGII EEMLEDTFES MDDQEEMEEE AEMEIDRILF EITAGALGKA PSKVTDALPE PEPPGAMAAS EDEEEEEEAL EAMQSRLATL RS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |