Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VPS13A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VPS13A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7966-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041881
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001018047.1
VPS13A Protein
Research Use Only
VPS13A
Recombinant Protein
E. coli
RPPRFFNEDG VIRPYRLRDG TGNQMLQVME NGRFAKYKYF THVMINKTDM LMITRRGVLF VTKGTFGQLT CEWQYSFDEF TKEPFIVHGR RLRIEAKERV KSVF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23230
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol