Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VEGF-165 Isoform Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 5600.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001165097.1
Nombre VEGF-165 Isoform Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen VEGFA
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15965689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5210-2UG
2 μg
112.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
15945689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5210-10UG
10 μg
263.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15935689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5210-100UG
100 μg
730.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15975689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5210-500UG
500 μg
3430.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15955689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5210-1MG
1 mg
5600.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001165097.1
Research Use Only
VEGFA
Recombinant Protein
E. coli
MAPMAEGGGQ NHHEVVKFMD VYQRSYCHPI ETLVDIFQEY PDEIEYIFKP SCVPLMRCGG CCNDEGLECV PTEESNITMQ IMRIKPHQGQ HIGEMSFLQH NKCECRPKKD RARQENPCGP CSERRKHLFV QDPQTCKCSC KNTDSRCKAR QLELNERTCR CDKPRR
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
VEGF-165 Isoform Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
HUVEC proliferation is significantly induced by less than 10 ng/ml of Human VEGF-165 Isoform, or activity of at least 1.0 x 10^5 units/mg. Typical ED50 values are less than 5 ng/ml.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA