Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vasohibin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vasohibin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7744-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050541
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055724.1
Vasohibin-1 Protein
Research Use Only
VASH1
Recombinant Protein
E. coli
MPGGKKVAGG GSSGATPTSA AATAPSGVRR LETSEGTSAQ RDEEPEEEGE EDLRDGGVPF FVNRGGLPVD EATWERMWKH VAKIHPDGEK VAQRIRGATD LPKIPIPSVP TFQPSTPVPE RLEAVQRYIR ELQYNHTGTQ FFEIKKSRPL TGLMDLAKEM TKEALPIKCL EAVILGMYPS SPEGEGSGLL WASASCSESE GGVG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
22846
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol