Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human V-type proton ATPase subunit G 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) V-type proton ATPase subunit G 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8310-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16003941
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004879.1
V-type proton ATPase subunit G 1 Protein
Research Use Only
ATP6G
Recombinant Protein
E. coli
ASQSQGIQQL LQAEKRAAEK VSEARKRKNR RLKQAKEEAQ AEIEQYRLQR EKEFKAKEAA ALGSRGSCST EVEKETQEKM TILQTYFRQN RDEVLDNLLA FVCDIRPEIH ENYRING
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9550
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol