Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Unconventional myosin-XIX Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Unconventional myosin-XIX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7873-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16071301
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001028752.1
Unconventional myosin-XIX Protein
Research Use Only
MYO19
Recombinant Protein
E. coli
LQQVNGHNPG SDGQAREYLR EDLQEFLGGE VLLYKLDDLT RVNPVTLETV LRCLQARYMA DTFYTNAGCT LVALNPFKPV PQLYSPELMR EYHAAPQPQK LKPHVFTVGE QTYRNVKSLI EPVNQSIVVS GESGAGKTWT SRCLMKFYAV VATSPASWES HKIAERIEQR ILNSNPVMEA FGNACTLRNN NSSRFGKFIQ LQLNRAQQMT GAAVQTYLLE KTRVACQASS ERNFHIFYQI CKGASEDERL QWHLPEGAAF SWLPNPERSL EEDCFEVTRE AMLHLGIDTP TQNNIFKVLA GLLHLGNIQF AASEDEAQPC QPMDDAKYSV RTAASLLGLP EDVLLEMVQI RTIRAGRQQQ VFRKPCARAE CDTRRDCLAK LIYARLFDWL VSVINSSICA DTDSWTTFIG LLDVYGFESF PDNSLEQLCI NYANEKLQLE ACGLVETIHI SAAGFPIRVS HRNFVERYKL LRRLHPCTSS GPDSPYPAKG LPEWCPHSEE ATLEPLIQDI LHTLPVLTQA AAITGDSAEA MPAPMHCGRT KVFMTDSMLE LLECGRARVL EQCARCIQGG WRRHRHREQE RQWRAVMLIQ AAIRSWLTRK HIQRLHAAAT VIKRAWQKWR IRMACLAAKE LDGVEEKHFS QAPCSLSTSP LQTRLLEAII RLWPLGLVLA NTAMGVGSFQ RKLVVWACLQ LPRGSPSSYT VQTAQDQAGV TSIRALPQGS IKFHCRKSPL RYADICPEPS PYSITGFNQI LLERHRLIHV TSSAFTGLG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
80179
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 4
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol