Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UNC119B Protein
A cDNA sequence encoding the UNC119B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
en la oferta
Especificaciones
Nombre | UNC119B Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945049
|
enQuireBio™
QP13894-5UG |
5 μg |
en la oferta
5 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15935049
|
enQuireBio™
QP13894-20UG |
20 μg |
en la oferta
20 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15925049
|
enQuireBio™
QP13894-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
UNC119B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The UNC119B solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSGSNPKAAA AASAAGPGGL VAGKEEKKKA GGGVLNRLKA RRQAPHHAAD DGVGAAVTEQ ELLALDTIRP EHVLRLSRVT ENYLCKPEDN IYSIDFTRFK IRDLETGTVL FEIAKPCVSD QEEDEEEGGG DVDISAGRFV RYQFTPAFLR LRTVGATVEF TVGDKPVSNF RMIERHYFRE HLLKNFDFDF GFCIPSSRNT CEHIYEFPQL SEDVIRLMIE NPYETRSDSF YFVDNKLIMH NKADYAYNGG Q | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |