Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ULBP3 Protein
A cDNA sequence encoding the ULBP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | ULBP3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15905029
|
enQuireBio™
QP13887-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15985019
|
enQuireBio™
QP13887-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995019
|
enQuireBio™
QP13887-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ULBP3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ULBP3 was filtered (0.4 microm) and lyophilized in 20mM Tris buffer, 50mM NaCl and 0.1% v/v amisoft CS-22, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASDAHSLWYNFT IIHLPRHGQQ WCEVQSQVDQ KNFLSYDCGS DKVLSMGHLE EQLYATDAWG KQLEMLREVG QRLRLELADT ELEDFTPSGP LTLQVRMSCE CEADGYIRGS WQFSFDGRKF LLFDSNNRKW TVVHAGARRM KEKWEKDSGL TTFFKMVSMR DCKSWLRDFL MHRKKRLEPT APPTMAPG | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |