Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-glucuronosyltransferase 1-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UDP-glucuronosyltransferase 1-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9458-ye-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16068341
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_000454.1
UDP-glucuronosyltransferase 1-1 Protein
Research Use Only
UGT1A1
Recombinant Protein
Yeast
HAGKILLIPV DGSHWLSMLG AIQQLQQRGH EIVVLAPDAS LYIRDGAFYT LKTYPVPFQR EDVKESFVSL GHNVFENDSF LQRVIKTYKK IKKDSAMLLS GCSHLLHNKE LMASLAESSF DVMLTDPFLP CSPIVAQYLS LPTVFFLHAL PCSLEFEATQ CPNPFSYVPR PLSSHSDHMT FLQRVKNMLI AFSQNFLCDV VYSPYATLAS EFLQREVTVQ DLLSSASVWL FRSDFVKDYP RPIMPNMVFV GGINCLHQNP LSQEFEAYIN ASGEHGIVVF SLGSMVSEIP EKKAMAIADA LGKIPQTVLW RYTGTRPSNL ANNTILVKWL PQNDLLGHPM TRAFITHAGS HGVYESICNG VPMVMMPLFG DQMDNAKRME TKGAGVTLNV LEMTSEDLEN ALKAVINDKS YKENIMRLSS LHKDRPVEPL DLAVFWVEFV MRHKGAPHLR PAAHDLTWYQ YHSLDVIGFL LAVVLTVAFI TFKCCAYGYR KCLGKKGRVK KAHKSKTH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
54658
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol