Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-glucuronosyltransferase 1-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UDP-glucuronosyltransferase 1-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000454.1
ID de gen (Entrez) 54658
Nombre UDP-glucuronosyltransferase 1-1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16038341
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9458-YE-100UG
100 μg
645.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16078341
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9458-YE-500UG
500 μg
1740.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16048341
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9458-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16068341
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9458-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16088341
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9458-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16058341
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9458-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_000454.1
UDP-glucuronosyltransferase 1-1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
54658
Research Use Only
UGT1A1
Recombinant Protein
Yeast
HAGKILLIPV DGSHWLSMLG AIQQLQQRGH EIVVLAPDAS LYIRDGAFYT LKTYPVPFQR EDVKESFVSL GHNVFENDSF LQRVIKTYKK IKKDSAMLLS GCSHLLHNKE LMASLAESSF DVMLTDPFLP CSPIVAQYLS LPTVFFLHAL PCSLEFEATQ CPNPFSYVPR PLSSHSDHMT FLQRVKNMLI AFSQNFLCDV VYSPYATLAS EFLQREVTVQ DLLSSASVWL FRSDFVKDYP RPIMPNMVFV GGINCLHQNP LSQEFEAYIN ASGEHGIVVF SLGSMVSEIP EKKAMAIADA LGKIPQTVLW RYTGTRPSNL ANNTILVKWL PQNDLLGHPM TRAFITHAGS HGVYESICNG VPMVMMPLFG DQMDNAKRME TKGAGVTLNV LEMTSEDLEN ALKAVINDKS YKENIMRLSS LHKDRPVEPL DLAVFWVEFV MRHKGAPHLR PAAHDLTWYQ YHSLDVIGFL LAVVLTVAFI TFKCCAYGYR KCLGKKGRVK KAHKSKTH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.