Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-glucose 4-epimerase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UDP-glucose 4-epimerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7531-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16029210
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000394.2
UDP-glucose 4-epimerase Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2582
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
GALE
Recombinant Protein
E. coli
MAEKVLVTGG AGYIGSHTVL ELLEAGYLPV VIDNFHNAFR GGGSLPESLR RVQELTGRSV EFEEMDILDQ GALQRLFKKY SFMAVIHFAG LKAVGESVQK PLDYYRVNLT GTIQLLEIMK AHGVKNLVFS SSATVYGNPQ YLPLDEAHPT GGCTNPYGKS KFFIEEMIRD LCQADKTWNA VLLRYFNPTG AHASGCIGED PQGIPNNLMP YVSQVAIGRR EALNVFGNDY DTEDGTGVRD YIHVVDLAKG HIAALRKLKE QCGCRIYNLG TGTGYSVLQM VQAMEKASGK KIPYKVVARR EGDVAACYAN PSLAQEELGW TAALGLDRMC EDLWRWQKQN PSGFGTQA