Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UCHL1 / PGP9.5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UCHL1 / PGP9.5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8722-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16036131
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004172.2
UCHL1 / PGP9.5 Protein
Research Use Only
UCHL1
Recombinant Protein
E. coli
MQLKPMEINP EMLNKVLSRL GVAGQWRFVD VLGLEEESLG SVPAPACALL LLFPLTAQHE NFRKKQIEEL KGQEVSPKVY FMKQTIGNSC GTIGLIHAVA NNQDKLGFED GSVLKQFLSE TEKMSPEDRA KCFEKNEAIQ AAHDAVAQEG QCRVDDKVNF HFILFNNVDG HLYELDGRMP FPVNHGASSE DTLLKDAAKV CREFTEREQG EVRFSAVALC KA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7345
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol