Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-like protein ISG15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-like protein ISG15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8673-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16075901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_056598.2
Ubiquitin-like protein ISG15 Protein
Research Use Only
G1P2
Recombinant Protein
E. coli
AWDLKVKMLG GNDFLVSVTN SMTVSELKKQ IAQKIGVPAF QQRLAHQTAV LQDGLTLSSL GLGPSSTVML VVQNCSEPLS ILVRNERGHS NIYEVFLTQT VDTLKKKVSQ REQVHEDQFW LSFEGRPMED KELLGEYGLK PQCTVIKHLR LRGGGG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100038882
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol