Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin D Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6862-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16086370
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006389.2
Ubiquitin D Protein
Research Use Only
UBD
Recombinant Protein
E. coli
MAPNASCLCV HVRSEEWDLM TFDANPYDSV KKIKEHVRSK TKVPVQDQVL LLGSKILKPR RSLSSYGIDK EKTIHLTLKV VKPSDEELPL FLVESGDEAK RHLLQVRRSS SVAQVKAMIE TKTGIIPETQ IVTCNGKRLE DGKMMADYGI RKGNLLFLAC YCIGG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10537
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol