Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2F Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UBE2F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7958-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061831
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001265234.1
UBE2F Protein
Research Use Only
UBE2F
Recombinant Protein
E. coli
MLTLASKLKR DDGLKGSRTA ATASDSTRRV SVRDKLLVKE VAELEANLPC TCKVHFPDPN KLHCFQLTVT PDEGYYQGGK FQFETEVPDA YNMVPPKVKC LTKIWHPNIT ETGEICLSLL REHSIDGTGW APTRTLKDVV WGLNSLFTDL LNFDDPLNIE AAEHHLRDKE DFRNKVDDYI KRYAR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
140739
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol