Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human U1 small nuclear ribonucleoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) U1 small nuclear ribonucleoprotein A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8341-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16084111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004587.1
U1 small nuclear ribonucleoprotein 1
Research Use Only
SNRPA
Recombinant Protein
E. coli
PNHTIYINNL NEKIKKDELK KSLYAIFSQF GQILDILVSR SLKMRGQAFV IFKEVSSATN ALRSMQGFPF YDKPMRIQYA KTDSDIIAKM KGTFVERDRK REKRKPKSQE TPATKKAVQG GGATPVVGAV QGPVPGMPPM TQAPRIMHHM PGQPPYMPPP GMIPPPGLAP GQIPPGAMPP QQLMPGQMPP AQPLSENPPN HILFLTNLPE ETNELMLSML FNQFPGFKEV RLVPGRHDIA FVEFDNEVQA GAARDALQGF KITQNNAMKI S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6626
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol