Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tyrosine-protein kinase JAK2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tyrosine-protein kinase JAK2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6246-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16031900
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001309123.1
Tyrosine-protein kinase JAK2 Protein
Research Use Only
JAK2
Recombinant Protein
E. coli
KPLSALDSQR KLQFYEDRHQ LPAPKWAELA NLINNCMDYE PDFRPSFRAI IRDLNSLFTP DYELLTENDM LPNMRIGALG FSGAFEDRDP TQFEERHLKF LQQLGKGNFG SVEMCRYDPL QDNTGEVVAV KKLQHSTEEH LRDFEREIEI LKSLQHDNIV KYKGVCYSAG RRNLKLIMEY LPYGSLRDYL QKHKERIDHI KLLQYTSQIC KGMEYLGTKR YIHRDLATRN ILVENENRVK IGDFGLTKVL PQDKEYYKVK EPGESPIFWY APESLTESKF SVASDVWSFG VVLYELFTYI EKSKSPPAEF MRMIGNDKQG QMIVFHLIEL LKNNGRLPRP DGCPDEIYMI MTECWNNNVN QRPSFRDLAL RVDQIRDNMA G
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3717
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol