Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TXNDC17 / TRP14 / TXNL5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TXNDC17 / TRP14 / TXNL5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6858-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066340
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_116120.1
TXNDC17 / TRP14 / TXNL5 Protein
Research Use Only
TXNDC17
Recombinant Protein
E. coli
MARYEEVSVS GFEEFHRAVE QHNGKTIFAY FTGSKDAGGK SWCPDCVQAE PVVREGLKHI SEGCVFIYCQ VGEKPYWKDP NNDFRKNLKV TAVPTLLKYG TPQKLVESEC LQANLVEMLF SED
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84817
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol