missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TWF1 Protein
A cDNA sequence encoding the TWF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
en la oferta
Especificaciones
Nombre | TWF1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914879
|
enQuireBio™
QP13841-2UG |
2 μg |
en la oferta
2 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15994869
|
enQuireBio™
QP13841-10UG |
10 μg |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15904879
|
enQuireBio™
QP13841-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
TWF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TWF1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMLYAA TRATLKKEFG GGHIKDEVFG TVKEDVSLHG YKKYLLSQSS PAPLTAAEEE LRQIKINEVQ TDVGVDTKHQ TLQGVAFPIS REAFQALEKL NNRQLNYVQL EIDIKNEIII LANTTNTELK DLPKRIPKDS ARYHFFLYKH SHEGDYLESI VFIYSMPGYT CSIRERMLYS SCKSRLLEIV ERQLQMDVIR KIEIDNGDEL TADFLYEEVH PKQHAHKQSF AKPKGPAGKR GIRRLIRGPA ETEATTD | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |